Principaux documents
CLS1340125
Pyrex® dropper bottle
capacity 125 mL
Synonyme(s) :
glass bottle
12 EA
1 140,00 $
1 140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
1 140,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
Caractéristiques
cap
Fabricant/nom de marque
Corning 1340-125
Capacité
125 mL
Diam. × H
55 mm × 150 mm
Description générale
These Pyrex dropping bottles are recommended for use where preventing contamination by solubility or pH change is important. Stopper is not covered by joint specifications, but ground to an interchangeable 1:10 taper. Pipet capacity is 0.25 mL
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.