Principaux documents
Z530638
Sigma-Aldrich
Dropping bottle with graduated dropper
capacity 125 mL
Synonyme(s) :
dropper bottle, dropper bottles
1 EA
79,50 $
79,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
79,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
79,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless bottle
glass bottle
round bottle
Joint
joint ST/NS neck19/22
Conditionnement
pack of 1 ea
Capacité
125 mL
Catégories apparentées
Description générale
Clear glass dropping bottle with ground glass joint. The 1 mL dropper has 0.10 mL graduations.