Principaux documents
CLS1260500
Pyrex® centrifuge bottle, heavy wall
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
centrifuge tube
6 EA
745,00 $
745,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
745,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.43
745,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Taille de l'obturateur
6
Caractéristiques
cap: no
Fabricant/nom de marque
Corning 1260-500
Capacité
500 mL
Diam. × H
73 mm × 175 mm
Description générale
For use where relatively small amounts of solids are involved. These bottles have a small bottom area, which permits concentration of sediment for decanting operations. Due to the heavy wall, the actual capacity is approximately 85% of the capacity listed.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.