923931
Pomalidomide-4-piperidine-C1-piperazine hydrochloride
Synonyme(s) :
2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-(4-(piperazin-1-ylmethyl)piperidin-1-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Protein degrader building block
500,00 $
About This Item
500,00 $
Produits recommandés
ligand
pomalidomide
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1C(N2C(C(C=CC=C3N(CC4)CCC4CN5CCNCC5)=C3C2=O)=O)CCC(N1)=O.Cl
InChI
1S/C23H29N5O4.ClH/c29-19-5-4-18(21(30)25-19)28-22(31)16-2-1-3-17(20(16)23(28)32)27-10-6-15(7-11-27)14-26-12-8-24-9-13-26;/h1-3,15,18,24H,4-14H2,(H,25,29,30);1H
Clé InChI
HICUONDYEDHQSV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.