Principaux documents
CDS025292
Sigma-Aldrich
Disodium 3-hydroxy-4-[(E)-(2-hydroxy-6-sulfo-3-sulfonato-1-naphthyl)diazenyl]-1-naphthalenesulfonate
AldrichCPR
Synonyme(s) :
Hydroxy naphthol blue disodium salt
100 MG
76,00 $
76,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
76,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C20H12N2Na2O11S3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.21
76,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Chaîne SMILES 
[O-]C1=C(/N=N/C2=C([O-])C(S(O)(=O)=O)=CC3=CC(S(O)(=O)=O)=CC=C32)C4=CC=CC=C4C(S(O)(=O)=O)=C1.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C20H14N2O11S3.2Na/c23-15-9-16(35(28,29)30)13-3-1-2-4-14(13)18(15)21-22-19-12-6-5-11(34(25,26)27)7-10(12)8-17(20(19)24)36(31,32)33;;/h1-9,23-24H,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/b22-21+;;
Clé InChI
WPDDXLRAJOPBIR-ZPZFBZIMSA-L
Autres remarques
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable