Principaux documents
CDS025270
Sigma-Aldrich
9-(Acryloyloxy)nonyl acrylate
AldrichCPR
Synonyme(s) :
1,9-Nonanediol Diacrylate
1 G
126,00 $
126,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
126,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H24O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
126,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Groupe fonctionnel
acrylate
ester
Chaîne SMILES 
O(CCCCCCCCCOC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
InChI=1S/C8H5F11O/c1-2-3(20)4(9,10)5(11,12)6(13,14)7(15,16)8(17,18)19/h2H2,1H3
Clé InChI
PGDIJTMOHORACQ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable