Principaux documents
CDS011771
Sigma-Aldrich
3-methyl-butane-1-sulfonyl chloride
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H11ClO2S
Poids moléculaire :
170.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
CC(C)CCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C5H11ClO2S/c1-5(2)3-4-9(6,7)8/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
CAOXTJCSAJIUGW-UHFFFAOYSA-N