Principaux documents
CDS008779
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-cyano-L-alanine
AldrichCPR
100 MG
163,00 $
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
163,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H16N2O4
Poids moléculaire :
336.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Groupe fonctionnel
Fmoc
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](CC#N)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C19H16N2O4/c20-10-9-17(18(22)23)21-19(24)25-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9,11H2,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m0/s1
Clé InChI
FJSOTHAUCCEZLI-KRWDZBQOSA-N
Catégories apparentées
Autres remarques
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable