CDS002797
1-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6BrF3
Poids moléculaire :
239.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cc1ccc(Br)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H6BrF3/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10,11)12/h2-4H,1H3
Clé InChI
WXXDBPIOFOYRLP-UHFFFAOYSA-N