Principaux documents
C97601
Sigma-Aldrich
Cyclododecene, mixture of cis and trans
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.30
Numéro Beilstein :
2037841
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.484 (lit.)
Point d'ébullition
232-245 °C (lit.)
Densité
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CCCCCC=CCCCC1
InChI
1S/C12H22/c1-2-4-6-8-10-12-11-9-7-5-3-1/h1-2H,3-12H2/b2-1-
Clé InChI
HYPABJGVBDSCIT-UPHRSURJSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup