Documents
C69101
Sigma-Aldrich
3-Chloropropionitrile
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.52
Numéro Beilstein :
1098454
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
Point d'ébullition
174-176 °C (lit.)
Pf
−52-−50 °C (lit.)
Densité
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCC#N
InChI
1S/C3H4ClN/c4-2-1-3-5/h1-2H2
Clé InChI
GNHMRTZZNHZDDM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Neepa Choksi et al.
Cutaneous and ocular toxicology, 39(3), 180-192 (2020-06-27)
OptiSafe is an in chemico test method that identifies potential eye irritants based on macromolecular damage following test chemical exposure. The OptiSafe protocol includes a prescreen assessment that identifies test chemicals that are outside the applicability domain of the test