Principaux documents
C68563
Sigma-Aldrich
2-Chloropropane
99%
Synonyme(s) :
Isopropyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.54
Beilstein:
1730782
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
28.11 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.378 (lit.)
pb
34-36 °C (lit.)
Pf
−118 °C (lit.)
Densité
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)Cl
InChI
1S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
Clé InChI
ULYZAYCEDJDHCC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-32.8 °F
Point d'éclair (°C)
-36 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves