Principaux documents
C52276
Sigma-Aldrich
4-Phenylbenzyl chloride
98%
Synonyme(s) :
4-(Chloromethyl)biphenyl
10 G
547,00 $
547,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
547,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.68
Beilstein:
1863327
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
547,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
70-73 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Cl/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
Clé InChI
HLQZCRVEEQKNMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Is 4CMB clastogenic in vivo? Preliminary results from the mouse transplacental micronucleus test.
R J Cole et al.
Mutation research, 100(1-4), 379-380 (1982-01-01)
Activity of 4-chloromethylbiphenyl.
J Ashby et al.
Mutation research, 135(1), 51-52 (1984-01-01)
An evaluation of the mutagenic potential of 4-chloromethylbiphenyl (4CMB) using the micronucleus test.
J C Richardson et al.
Mutation research, 100(1-4), 375-378 (1982-01-01)
Activity of 4CMB in the mouse-skin sebaceous-gland suppression test.
J Ashby et al.
Mutation research, 100(1-4), 391-393 (1982-01-01)
R Mirzayans et al.
Mutation research, 145(3), 209-215 (1985-05-01)
Benzyl chloride (BC) and 4-chloromethylbiphenyl (4CMB) induce a class of alkaline-stable DNA damage in human cells which, like UV-induced pyrimidine dimers, undergoes repair at a slow rate by an excision-repair pathway which can be inhibited by cytosine arabinoside (araC). In