BR768515
BRAND® pipette tray
PVC, L × W × H 355 mm × 300 mm × 45 mm
Synonyme(s) :
Trays
129,00 $
About This Item
129,00 $
Produits recommandés
Matériaux
PVC
Caractéristiques
for small volume pipettes, nine oblong dividers
Fabricant/nom de marque
BRAND 768515
L × l × H
355 mm × 300 mm × 45 mm