Principaux documents
BR701650
BRAND® PARAFILM® M cutter
Synonyme(s) :
Accessories, Cutter, PARAFILM® M, Sealing films
1 EA
343,00 $
343,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
343,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122410
Nomenclature NACRES :
NB.35
343,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
BRAND 701650
Description générale
The handy Cutter is convenient for clean storage and cutting of sealing film such as BRAND Seal-R-film. Suitable for 50 mm and 100 mm wide rolls. Easy to use: 1. Inserting, 2. Dispensing, 3. Cutting, 4. Taking.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
Seal-R-film is a trademark of BRAND GMBH + CO KG