Principaux documents
BR462827
BRAND® rubber conical gasket for filter funnels and filter flasks
size 42 mm
Synonyme(s) :
Filter, Rubber gasket
10 EA
161,00 $
161,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
161,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
161,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
EPDM rubber
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 462827
Taille
42 mm
Catégories apparentées
Description générale
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG