BR37241
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® class A DE-M marking
capacity 10 mL, joint: 7/16, polypropylene stopper
70,10 $
About This Item
70,10 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Joint
joint ST/NS neck7/16
joint: 7/16
Caractéristiques
class A DE-M marking. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 37241
Capacité
10 mL