Principaux documents
BR31748
BRAND® SILBERBRAND Class B glass measuring cylinders, tall form
volume 250 mL
Synonyme(s) :
Graduated Cylinders, SILBERBRAND
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
subdivision 2 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND 31748
Plage de mesure du volume
250 mL
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG