BR23833
BRAND® spare burette length for compact automatic burette
10 mL, SILBERBRAND
Synonyme(s) :
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
99,10 $
About This Item
99,10 $
Produits recommandés
Matériaux
amber AR-Glass
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 23833
Plage de mesure
10 mL
L de la burette
360 mm
Volume
10 mL