BR144384
BRAND® stopper
red rubber, H 20 mm, top diam. 14 mm
Synonyme(s) :
Stoppers
28,20 $
About This Item
28,20 $
Produits recommandés
Matériaux
red rubber
Conditionnement
pack of 25 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 144384
Hauteur
20 mm
Diam. du fond
11 mm
Diam. de la partie supérieure
14 mm