BR137634
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, crosshead
crosshead, H × D 10 mm × 25 mm
Synonyme(s) :
Magnetic Stirring Bars, PTFE
149,00 $
About This Item
149,00 $
Produits recommandés
Matériaux
PTFE-coated
crosshead
Fabricant/nom de marque
BRAND 137634
H × Diam.
10 mm × 25 mm
Longueur
25 mm
Diamètre
10 mm