Principaux documents
BR130260
BRAND® Bottle for Schilling burette
low-density polyethylene, amber, size 1000 mL
Synonyme(s) :
Accessories, Bottles, Burettes, Compact Burettes
1 EA
17,90 $
17,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
17,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.01
17,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
amber
low-density polyethylene
narrow-mouth bottle
round bottle
Caractéristiques
cap
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 130260
Diam. × H
94 mm × 212 mm
Taille
1000 mL
Catégories apparentées
Description générale
with screw cap and tube bushing
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG