Principaux documents
BR21912
BRAND® BLAUBRAND® automatic burette, Pellet pattern
volume 25 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in black)
Synonyme(s) :
Automatic Burettes, Burettes, Pellet pattern, SILBERBRAND
1 EA
376,00 $
376,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
376,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
376,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in black)
Caractéristiques
subdivision 0.05 mL
SILBERBRAND class B
without bottle
without intermediate stopcock
Fabricant/nom de marque
BRAND 21912
Plage de mesure du volume
25 mL, accuracy: ±0.05 mL
Volume
25 mL
Catégories apparentées
Description générale
With intermediate stopcock to recirculate residual liquid. According to DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, EX + 30 sec waiting time). Schellbach stripe, ring marks at major graduations. Automatic zeroing. High contrast blue enamel graduations and inscriptions.
All BLAUBRAND burettes and automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Informations légales
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG