BMSW4000500
Accuris™ Balance
weighing capacity 500 g, resolution: ±0.1 g
Synonyme(s) :
laboratory balances, weighing balances
69,70 $
About This Item
69,70 $
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific W4000-500
Plage de mesure
resolution: ±0.1 g
Plage de mesure de la capacité de pesée
500 g
Larg. × P × H
2.6 in. × 3.9 in. × 0.75 in., Exterior Dimension
Plateforme, l × L
2.5 cm × 2.5 cm
Alimentation par piles
AAA (battery included)
Catégories apparentées
Description générale
- Easy-to-read, backlit, liquid crystal display
- Calibration function
- Includes AAA batteries
- Snap on, protective cover
- Compact, less than 3 in. wide