Principaux documents
BAF378570000
Mini-tubes strip
capacity 1 mL
1 EA
603,00 $
603,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
603,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.11
603,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Conditionnement
pack of 4800 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37857-0000
Capacité
1 mL
Diam. du tube
6.2 mm
Volume de travail
1 mL
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
Mini-Tubes provide an efficient and inexpensive way to perform pipetting operations with multi-channel pipettors of 4, 8, or 12 channels in various laboratory methods. Autoclavable at 121 °C (250 °F). Tolerates temperatures down to -40 °C.
  • 1 mL tubes in separable ′strip form′ for use with multichannel pipettors
  • Medical grade polypropylene resin construction
  • Easy to cut strip of tubes into individual tubes