Principaux documents
BR781535
Brand®1.2 ML Tubes
strip of 8 caps, polyethylene (cap)
Synonyme(s) :
Accessories, Caps, Sample Storage, Tube racks, Tubes
120 EA
77,80 $
77,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
120 EA
77,80 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.22
77,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polyethylene (cap)
polypropylene (tubes and rack)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
strip of 8 caps
Conditionnement
pack of 120
Fabricant/nom de marque
BRAND 781535
Capacité
1.2 mL
Description générale
BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
Informations légales
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG