Principaux documents
BAF170940020
Scienceware® Aquet® liquid detergent
volume 20 x 20 mL , pouches
Synonyme(s) :
liquid detergent
20 EACH
102,00 $
102,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
20 EACH
102,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.43
102,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 20 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F17094-0020
Volume
20 x 20 mL , pouches
Description générale
Safe for glassware, plastics and surfaces, this phosphate-free, nonionic surfactant will not etch or mar precision glassware. It rinses quickly and dries without wiping.
Informations légales
Aquet is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable