Principaux documents
BAF146440000
SP Bel-Art® Urbanti High-Speed Filter Funnels
polymethylpentene, capacity 76 mL (2.6 oz)
Synonyme(s) :
PMP funnel, clear funnel, filter funnel, hight speed filter
6 EACH
52,50 $
52,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EACH
52,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.43
52,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polymethylpentene
Caractéristiques
to hold 110 ‑ 125 mm
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F14644-0000
H totale
5.3125 in. (135 mm)
Capacité
76 mL (2.6 oz)
Diam. du filtre
110/125 mm
stem I.D. × L × O.D.
0.25 in. (7 mm) × 3 in. (76 mm) × 0.375 in. (10 mm)
top I.D. × O.D.
2.75 in. (70 mm) × 3.1875 in. (80 mm)
Catégories apparentées
Description générale
Unsurpassed for non-vacuum, high-speed filtration, these clear funnels have internal helicoid ribs to increase the filtration speed.
Caractéristiques et avantages
  • Vertical outer ribs prevent airlock
  • Glass-clear
  • Autoclavable polymethylpentene plastic; unaffected by corrosive liquids
  • Heat resistant to 177ºC (350ºF)
Informations légales
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP