Key Documents
B94004
Sigma-Aldrich
sec-Butyl disulfide
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
Di-sec-butyl disulfide
About This Item
Formule linéaire :
[C2H5CH(CH3)]2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
Densité
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(C)SSC(C)CC
InChI
1S/C8H18S2/c1-5-7(3)9-10-8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
QTWKINKGAHTPFJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter