Principaux documents
8.41603
Sigma-Aldrich
Dipropyl sulfide
for synthesis
Synonyme(s) :
Dipropyl sulfide
25 ML
142,00 $
142,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
142,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352113
Numéro de classement CE :
203-873-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
142,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
8.6 hPa
Niveau de qualité
Forme
liquid
Limite d'explosivité
1-51 % (v/v)
pb
141-142 °C/1013 hPa
Pf
-102 °C
Température de transition
flash point 28 °C
Densité
0.838 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
S(CCC)CCC
InChI
1S/C6H14S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
ZERULLAPCVRMCO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup