Principaux documents
B67007
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-fluorobenzene
≥99%
Synonyme(s) :
1-Fluoro-3-bromobenzene, 3-Bromo-1-fluorobenzene, m-Fluorophenyl bromide
5 G
45,50 $
25 G
122,00 $
100 G
404,00 $
45,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
45,50 $
25 G
122,00 $
100 G
404,00 $
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.00
Beilstein:
1853969
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
45,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
pb
149-151 °C (lit.)
Densité
1.567 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Clé InChI
QDFKKJYEIFBEFC-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
100.4 °F
Point d'éclair (°C)
38 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Cas Eikenaar et al.
Physiological and biochemical zoology : PBZ, 90(2), 223-229 (2017-03-10)
Most avian migrants alternate flight bouts, characterized by high metabolic rates, with stopovers, periods of fuel replenishment through hyperphagia. High-energy metabolism and excessive calorie intake shift the balance between damaging prooxidants and antioxidants toward the former. Hence, migration likely affects
Hannah Watson et al.
The Journal of experimental biology, 221(Pt 13) (2018-05-12)
In oviparous animals, maternally transferred antioxidants protect the embryo from oxidative damage from high rates of reactive oxygen species (ROS) production incurred by rapid growth. Elevated ROS exposure, beyond that incurred by normal growth, can occur as a result of
Shigeo Hayashi et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 29(6), 846-867 (2014-02-13)
Because of the pivotal role of cyclooxygenase (COX) in the inflammatory processes, non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) that suppress COX activities have been used clinically for the treatment of inflammatory diseases/syndromes; however, traditional NSAIDs exhibit serious side-effects such as gastrointestinal damage