Principaux documents
B23077
Sigma-Aldrich
Benzyl 4-hydroxyphenyl ketone
97%
Synonyme(s) :
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone, 4′-Hydroxydeoxybenzoin
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2COC6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
148-151 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,15H,10H2
Clé InChI
JBQTZLNCDIFCCO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable