ANV00067
6-(Methylthio)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6N4S
Poids moléculaire :
166.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
CSc1ncc2cn[nH]c2n1
InChI
1S/C6H6N4S/c1-11-6-7-2-4-3-8-10-5(4)9-6/h2-3H,1H3,(H,7,8,9,10)
Clé InChI
USZSUCXARYTYDC-UHFFFAOYSA-N