ALD01810
N-(2,3-dimethylbutan-2-yl)-4-fluoroaniline
About This Item
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC1=CC=C(NC(C)(C)C(C)C)C=C1
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4