ALD01716
3-(N-acetyl)-N-(1-methylcyclohexyl)aniline
About This Item
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(CCCCC1)NC2=CC(NC(C)=O)=CC=C2
InChI
1S/C15H22N2O/c1-12(18)16-13-7-6-8-14(11-13)17-15(2)9-4-3-5-10-15/h6-8,11,17H,3-5,9-10H2,1-2H3,(H,16,18)
Clé InChI
CTPRACDMFNBQBD-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable