ALD01714
3-(N-acetyl)-N-(2-methylpentan-2-yl)aniline
About This Item
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(CCC)(C)NC1=CC(NC(C)=O)=CC=C1
InChI
1S/C14H22N2O/c1-5-9-14(3,4)16-13-8-6-7-12(10-13)15-11(2)17/h6-8,10,16H,5,9H2,1-4H3,(H,15,17)
Clé InChI
QEGAVWMUNCGAIO-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable