ALD01680
4-bromo-N-(2,3-dimethylbutan-2-yl)aniline
About This Item
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
BrC1=CC=C(NC(C)(C(C)C)C)C=C1
InChI
1S/C12H18BrN/c1-9(2)12(3,4)14-11-7-5-10(13)6-8-11/h5-9,14H,1-4H3
Clé InChI
KLEZYOSHIOVZSK-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable