Principaux documents
ALD00618
Sigma-Aldrich
(+)-PI Reagent
≥95%
Synonyme(s) :
(2S,3aR,5S,7aR)-7a-methyl-2-((perfluorophenyl)thio)-5-(prop-1-en-2-yl)hexahydrobenzo[d][1,3,2]oxathiaphosphole 2-sulfide, Phosphorus Incorporation reagent
500 MG
270,00 $
5 G
984,00 $
25 G
2 870,00 $
270,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
270,00 $
5 G
984,00 $
25 G
2 870,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H16F5OPS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.22
270,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
crystals
Pf
119-124 °C
Chaîne SMILES 
Fc1c(c(c(c(c1F)F)S[P]2(=S)S[C@H]3[C@](O2)(CC[C@@H](C3)C(=C)C)C)F)F
InChI
1S/C16H16F5OPS3/c1-7(2)8-4-5-16(3)9(6-8)25-23(24,22-16)26-15-13(20)11(18)10(17)12(19)14(15)21/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,16+,23?/m0/s1
Clé InChI
CZCFCQOKUBIPHN-DWBMIXFYSA-N
Application
(+)-PI Reagent is an air- and moisture-tolerant, reagent developed in the Baran lab for stereospecific synthesis of chiral phosphines and methylphosphonate nucleotides. The enantiomer, (−)-PI Reagent, is also available.
Learn more about PI and PSI reagents
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Dongmin Xu et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(12), 5785-5792 (2020-02-29)
Phosphorus Incorporation (PI, abbreviated Π) reagents for the modular, scalable, and stereospecific synthesis of chiral phosphines and methylphosphonate nucleotides are reported. Synthesized from trans-limonene oxide, this reagent class displays an unexpected reactivity profile and enables access to chemical space distinct
Articles
PI and PSI reagents are a platform of phosphate-based reagents for phosphorylation and phosphothiolation of nucleotides and peptides developed by the Baran lab.