ALD00444
Late Stage Functionalization Toolkit
Synonyme(s) :
Baran Late-Stage Functionalization Kit, LSF Toolkit featuring Baran Diversinates™
About This Item
Produits recommandés
Température de stockage
2-8°C
Application
Useful Topics:
Late Stage Functionalization
Baran Group – Professor Product Portal
Palau′Chlor
Diversinates
Informations légales
Composants de kit également disponibles séparément
- 745480Zinc isopropylsulfinate, 95%FDS
- 745405Sodium 1,1-difluoroethanesulfinateFDS
- 745499Zinc trifluoroethanesulfinateFDS
- 767840Zinc difluoromethanesulfinate, 95%FDS
- 771406Zinc trifluoromethanesulfinateFDS
- ALD00288Sodium tert-butylsulfinateFDS
- ALD00290Sodium 2,2-dimethylpropylsulfinateFDS
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
The Baran Group works with Sigma-Aldrich in providing a portfolio of zinc-based reagents promoting difluoromethylation, trifluoromethylation, trifluoroethylation and isopropylation of aryl and heteroaryl motifs. Baran’s lab has also helped introduce a portable desaturase (Tz0Cl), which promotes the installation of alcohol and amine groups and leaves behind a highly useful tosyl group for further transformations.