This product is an M-Clarity level 100 item. The method of preparation is considered proprietary.
ALD00382
1,5-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-pentadien-3-one
Synonyme(s) :
(1E,4E)-1,5-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]1,4-pentadien-3-on, CF3-dba
18,00 $
About This Item
18,00 $
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(/C=C/C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)/C=C/C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2
InChI
1S/C19H12F6O/c20-18(21,22)15-7-1-13(2-8-15)5-11-17(26)12-6-14-3-9-16(10-4-14)19(23,24)25/h1-12H/b11-5+,12-6+
Clé InChI
OIUBVYQZMUKRRF-YDWXAUTNSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.
-
Can you tell us something about the procedure you follow to make this compound?