Principaux documents
ALD00084
Sigma-Aldrich
2-Nitro-α-toluenesulfonyl fluoride
Synonyme(s) :
2-Nitro-α-toluenesulfonyl fluoride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6FNO4S
Poids moléculaire :
219.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Chaîne SMILES 
O=S(CC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)(F)=O
InChI
1S/C7H6FNO4S/c8-14(12,13)5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2
Clé InChI
GVMXMZRIMPJDBZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable