Principaux documents
A88409
Sigma-Aldrich
4,4′-Dimethoxybenzoin
95%
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-4′-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)acetophenone, p-Anisoin
About This Item
Formule linéaire :
4-(CH3O)C6H4CH(OH)COC6H4-4-(OCH3)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.30
Beilstein:
486157
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
95%
Forme
powder
Pf
108-111 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C(O)C(=O)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C16H16O4/c1-19-13-7-3-11(4-8-13)15(17)16(18)12-5-9-14(20-2)10-6-12/h3-10,15,17H,1-2H3
Clé InChI
LRRQSCPPOIUNGX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
C A Jackson et al.
Journal of applied microbiology, 122(4), 940-952 (2017-01-17)
The aim of this work was to isolate novel lignin-degrading organisms. Several pure cultures of bacteria that degrade lignin were isolated from bacterial consortia developed from decaying biomass. Among the isolates, Rhizobium sp. strain YS-1r (closest relative of Rhizobium petrolearium