A7782
8-Amino-2-naphthalenesulfonic acid
≥97%
Synonyme(s) :
1-Naphthylamine-7-sulfonic acid, Cleves acid-1,7
111,00 $
About This Item
111,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Forme
powder
Pf
≥300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cccc2ccc(cc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-10-3-1-2-7-4-5-8(6-9(7)10)15(12,13)14/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
Clé InChI
QEZZCWMQXHXAFG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Fe3O4/sulfonated polyaniline composite material via chemical oxidative polymerization with aniline in the presence of magnetite (Fe3O4) nanoparticles.[1]
- Prismatic crystals of strychnine-8-ammonio-2-naphthalenesulfonate-water by heating with strychnine in water/ethanol solvent mixture.[2]
- 5-amino-9-dialkylamino benzo[a]phenoxazine dyes (Nile blue analogs) by condensation with N-alkyl or N-sulfo-propyl 4-arylazo-substituted 3-hydroxyaniline.[3]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges