A70607
2-Amino-5-nitrophenol
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-4-nitroaniline, 3-Hydroxy-4-aminonitrobenzene, 3-Nitro-6-aminophenol, 5-Nitro-2-amino-1-hydroxybenzene, 5-Nitro-2-aminophenol, NSC 7087
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Forme
crystals
Pf
198-202 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,7H2
Clé InChI
DOPJTDJKZNWLRB-UHFFFAOYSA-N
Application
- Diazotation and coupling reactions
- Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable