Key Documents
A14804
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
136-139 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1c(C)c[nH]c1C
InChI
1S/C8H11NO/c1-5-4-9-6(2)8(5)7(3)10/h4,9H,1-3H3
Clé InChI
VGZCKCJMYREIKA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable