A10604
Acetonylacetone
97%
Synonyme(s) :
Acetonylacetone
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.43 mmHg ( 20 °C)
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
Point d'ébullition
191 °C (lit.)
Pf
−6-−5 °C (lit.)
Densité
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup