Principaux documents
96835
Sigma-Aldrich
Z-Lys(Z)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
N,N′-Di-Cbz-L-lysine, Nα,Nε-Di-Z-L-lysine
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2O2CNH(CH2)4CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.45
Beilstein:
1897206
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
[H][C@@](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)(NC(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C22H26N2O6/c25-20(26)19(24-22(28)30-16-18-11-5-2-6-12-18)13-7-8-14-23-21(27)29-15-17-9-3-1-4-10-17/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16H2,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)/t19-/m0/s1
Clé InChI
BLZXFNUZFTZCFD-IBGZPJMESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable