Principaux documents
96081
Sigma-Aldrich
N-Z-1,4-Butanediamine hydrochloride
≥98.0% (AT)
Synonyme(s) :
Benzyl N-(4-aminobutyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OCONH(CH2)4NH2.HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.74
Beilstein:
4725911
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (AT)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
192-196 °C
Groupe fonctionnel
Cbz
amine
Chaîne SMILES 
NCCCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O.[H]Cl
InChI
1S/C12H18N2O2.ClH/c13-8-4-5-9-14-12(15)16-10-11-6-2-1-3-7-11;/h1-3,6-7H,4-5,8-10,13H2,(H,14,15);1H
Clé InChI
ZVNNCIIFBSRHFE-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Protected diamine building block, e.g. synthesis of spermidine analogues[1][2][3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
J R Lakanen et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(4), 724-734 (1992-02-21)
In order to assess the tolerance of the target enzyme spermine synthase for alpha-substituents on the aminopropyl moiety of the substrate spermidine, 1-methylspermidine (MeSpd, 2) was synthesized. It was determined that MeSpd is a poor substrate for spermine synthase and
I. Levchine et al.
Synthesis, 37-37 (1994)
A.G. Kalivretenos et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 6596-6596 (1993)