Key Documents
94866
Sigma-Aldrich
Boc-α-(4-bromobenzyl)-DL-Pro-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Boc-2-(4-bromobenzyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-(4-bromobenzyl)-DL-proline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H22BrNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
Boc-α-(4-bromobenzyl)-DL-Pro-OH, ≥96.0% (HPLC)
Pureté
≥96.0% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
off-white
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1(Cc2ccc(Br)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H22BrNO4/c1-16(2,3)23-15(22)19-10-4-9-17(19,14(20)21)11-12-5-7-13(18)8-6-12/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,20,21)
Clé InChI
VQWRXYZZPMLJRL-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.