Key Documents
94647
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-hydroxypiperidine
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
1-Boc-3-piperidinol, tert-Butyl 3-hydroxy-1-piperidinecarboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.26
Numéro Beilstein :
4180859
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Description
remark: may darken during storage without loss in purity
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
crystals
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(O)C1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
UIJXHKXIOCDSEB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable